Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α,2,6-Pentachloro-4-picoline
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 9490 CZK
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,352 g/mol
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788280
CAS číslo: 22652-14-8