Tisk…
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9741-1G OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA 7940 CZK
APOSOR9741-1G APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂OS
Bod varu: 48…50 °C (3 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047409
CAS číslo: 51317-66-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III