Tisk…
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Formylbenzylamine, N-BOC protected, tert-Butyl (3-formylbenzyl)carbamate
OR9734-1G OR9734-250MG
APOSOR9734-1GEA 3970 CZK
APOSOR9734-1G APOSOR9734-250MG
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,279 g/mol
Bod tání: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659091
CAS číslo: 170853-04-0