Tisk…
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9733-1G OR9733-250MG OR9733-50MG
APOSOR9733-1GEA 5790 CZK
APOSOR9733-1G APOSOR9733-250MG APOSOR9733-50MG
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659088
CAS číslo: 845885-94-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III