Tisk…
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 4070 CZK
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Bod tání: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01125264
CAS číslo: 92028-57-4