Tisk…
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 4600 CZK
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇IN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060724
CAS číslo: 62830-55-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III