Tisk…
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 32570 CZK
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22488927
CAS číslo: 1824127-03-8