Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carbamothioyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioic acid amide, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
OR9683-1G OR9683-250MG OR9683-5G
APOSOR9683-1GEA 8630 CZK
APOSOR9683-1G APOSOR9683-250MG APOSOR9683-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide
Vzorec: C₆H₉N₃S
MW: 155,221 g/mol
Bod tání: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659061
CAS číslo: 844891-03-8