Tisk…
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 10290 CZK
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₁H₉BrS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659060
CAS číslo: 81443-46-1