Tisk…
Acridine-9-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-5GEA 2400 CZK
APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉NO₂
Bod tání: 290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009734
CAS číslo: 5336-90-3