Tisk…
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Fur-2-yl)benzylamine, 2-[2-(Aminomethyl)phenyl]furan
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 7480 CZK
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213664
CAS číslo: 771573-25-2
UN: 2735
ADR: 8,III