Tisk…
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR966497-100MG OR966497-250MG
APOSOR966497-100MGEA 2150 CZK
APOSOR966497-100MG APOSOR966497-250MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide
Vzorec: C₇H₁₄N₂·2BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27964259
CAS číslo: 77415-55-5