N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G
OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA
10350
CZK
APOSOR9664-1G
APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₃NS MW: 203,303 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08435893 CAS číslo: 884507-27-1 |