Tisk…
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Aminophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR9660-1G OR9660-250MG
APOSOR9660-1GEA 9330 CZK
APOSOR9660-1G APOSOR9660-250MG
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
Vzorec: C₉H₉N₃O
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435856
CAS číslo: 10185-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III