Tisk…
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR965960-1G OR965960-500MG
APOSOR965960-1GEA 27020 CZK
APOSOR965960-1G APOSOR965960-500MG
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29067469
CAS číslo: 1781647-84-4