Tisk…
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)amino)ethanol
OR965847-1G
APOSOR965847-1GEA 13000 CZK
APOSOR965847-1G
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01136088
CAS číslo: 57262-39-2