Tisk…
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR965833-10G OR965833-1G OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA 25200 CZK
APOSOR965833-10G APOSOR965833-1G APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Vzorec: C₇H₄N₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00524789
CAS číslo: 22876-21-7