Tisk…
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965829-1G OR965829-250MG
APOSOR965829-1GEA 4370 CZK
APOSOR965829-1G APOSOR965829-250MG
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.212 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20645932
CAS číslo: 909698-10-8