4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Phenylpyrimidin-4-amine
OR965812-1G
OR965812-250MG
APOSOR965812-1GEA
5130
CZK
APOSOR965812-1G
APOSOR965812-250MG
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
4-Amino-2-phenylpyrimidine
Vzorec:
C₁₀H₉N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11043737 CAS číslo: 33630-25-0 |