4,7-Diazaindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965780-100MG
OR965780-1G
OR965780-250MG
APOSOR965780-100MGEA
2360
CZK
APOSOR965780-100MG
APOSOR965780-1G
APOSOR965780-250MG
4,7-Diazaindole 95%
4,7-Diazaindole
Vzorec:
C₆H₅N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834819 CAS číslo: 42430-74-0 |