Tisk…
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(6-Formylpyridin-2-yl)piperidine, 2-Formyl-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR9657-1G OR9657-250MG
APOSOR9657-1GEA 10350 CZK
APOSOR9657-1G APOSOR9657-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190.242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08543443
CAS číslo: 859850-71-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III