Tisk…
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965675-1G OR965675-250MG
APOSOR965675-1GEA 15310 CZK
APOSOR965675-1G APOSOR965675-250MG
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115568
CAS číslo: 76910-08-2