Tisk…
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965671-1G OR965671-5G
APOSOR965671-1GEA 5390 CZK
APOSOR965671-1G APOSOR965671-5G
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
4-(4-Methylphenyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839928
CAS číslo: 59083-39-5