Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965665-1G OR965665-250MG
APOSOR965665-1GEA 6020 CZK
APOSOR965665-1G APOSOR965665-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092331
CAS číslo: 5938-16-9