Tisk…
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
OR965654-100G
APOSOR965654-100GEA 5790 CZK
APOSOR965654-100G
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole
Vzorec: C₇H₈N₂
MW: 120,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003092
CAS číslo: 43036-06-2