Tisk…
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965647-1G OR965647-250MG
APOSOR965647-1GEA 17990 CZK
APOSOR965647-1G APOSOR965647-250MG
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07685912
CAS číslo: 56699-23-1