Tisk…
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965625-1G OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA 12070 CZK
APOSOR965625-1G APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156.182 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03951035
CAS číslo: 5455-34-5