Tisk…
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
OR965622-1G OR965622-250MG
APOSOR965622-1GEA 3150 CZK
APOSOR965622-1G APOSOR965622-250MG
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
2-Chloro-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457859
CAS číslo: 5418-94-0