Tisk…
2-(2-Bromoethoxy)propane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965620-1G OR965620-250MG
APOSOR965620-1GEA 2860 CZK
APOSOR965620-1G APOSOR965620-250MG
2-(2-Bromoethoxy)propane 97%
2-(2-Bromoethoxy)propane
Vzorec: C₅H₁₁BrO
MW: 167,044 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07700570
CAS číslo: 54149-16-5