3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965604-1G
OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA
16340
CZK
APOSOR965604-1G
APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₆N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00175166 CAS číslo: 36810-90-9 |