Tisk…
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965594-100MG OR965594-1G OR965594-250MG
APOSOR965594-100MGEA 4770 CZK
APOSOR965594-100MG APOSOR965594-1G APOSOR965594-250MG
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
Vzorec: C₄H₅NOS
MW: 115,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00970121
CAS číslo: 32497-10-2