Tisk…
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965584-1G OR965584-250MG OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA 6850 CZK
APOSOR965584-1G APOSOR965584-250MG APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,274 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465457
CAS číslo: 313552-99-7