3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965559-1G
OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA
17990
CZK
APOSOR965559-1G
APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Vzorec:
C₇H₁₅NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07329912 CAS číslo: 2986-60-9 |