Tisk…
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-piperidin-4-ylbenzonitrile, 4-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
OR965558-250MG OR965558-1G
APOSOR965558-250MGEA 1820 CZK
APOSOR965558-250MG APOSOR965558-1G
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,253 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426383
CAS číslo: 149554-06-3