N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965536-1G
OR965536-5G
APOSOR965536-1GEA
5790
CZK
APOSOR965536-1G
APOSOR965536-5G
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,247 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07324744 CAS číslo: 53369-77-0 |