4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR965534-100MG
OR965534-1G
OR965534-250MG
APOSOR965534-100MGEA
1680
CZK
APOSOR965534-100MG
APOSOR965534-1G
APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₁₁ClO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09816161 CAS číslo: 204072-53-7 UN: 3265 ADR: 8,III |