Tisk…
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
OR965513-1G OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA 5430 CZK
APOSOR965513-1G APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01168918
CAS číslo: 15789-03-4