(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965509-1G
OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA
2240
CZK
APOSOR965509-1G
APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02262177 CAS číslo: 1730-92-3 |