Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965497-1G
OR965497-250MG
OR965497-5G
APOSOR965497-1GEA
7670
CZK
APOSOR965497-1G
APOSOR965497-250MG
APOSOR965497-5G
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine 96%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanamine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂ MW: 148.205 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05191946 CAS číslo: 535925-68-9 |