Tisk…
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(4-Pyridyl)ethylamine
OR965441-1G
APOSOR965441-1GEA 4040 CZK
APOSOR965441-1G
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine 95%
(1R)-1-Pyridin-4-ylethanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09256818
CAS číslo: 45682-36-8