Tisk…
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965428-1G OR965428-5G
APOSOR965428-1GEA 8270 CZK
APOSOR965428-1G APOSOR965428-5G
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Vzorec: C₄H₅BrO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462449
CAS číslo: 53336-42-8