Tisk…
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965391-1G OR965391-5G
APOSOR965391-1GEA 4960 CZK
APOSOR965391-1G APOSOR965391-5G
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 97%
2-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052341
CAS číslo: 94532-99-7