Tisk…
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965381-1G OR965381-250MG
APOSOR965381-1GEA 4200 CZK
APOSOR965381-1G APOSOR965381-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)aniline 95%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₈H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09048597
CAS číslo: 16279-88-2