Tisk…

3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR965365-25G
APOSOR965365-25GEA 4800 CZK
APOSOR965365-25G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Bod varu: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114392
CAS číslo: 118431-88-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR