Tisk…
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 9330 CZK
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Vzorec: C₇H₅N₃S
MW: 163,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793696
CAS číslo: 102253-71-4