Tisk…
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965312-1G OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA 13860 CZK
APOSOR965312-1G APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18652126
CAS číslo: 1270506-12-1