Tisk…
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9653-1G OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA 6320 CZK
APOSOR9653-1G APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆O₂S
MW: 178,208 g/mol
Bod tání: 40…41,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410178
CAS číslo: 868755-64-0