Tisk…
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965295-1G OR965295-250MG
APOSOR965295-1GEA 37690 CZK
APOSOR965295-1G APOSOR965295-250MG
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol 95%
3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol
Vzorec: C₁₁H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17926462
CAS číslo: 6712-31-8