Tisk…
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965287-1G OR965287-5G
APOSOR965287-1GEA 2490 CZK
APOSOR965287-1G APOSOR965287-5G
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₃
MW: 229,316 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114970
CAS číslo: 146667-84-7