Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965277-1G OR965277-5G OR965277-100MG OR965277-250MG OR965277-500MG
APOSOR965277-1GEA 7340 CZK
APOSOR965277-1G APOSOR965277-5G APOSOR965277-100MG APOSOR965277-250MG APOSOR965277-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01672899
CAS číslo: 5219-07-8